Läs mer
2-Klor-3-jod-1,4-dimetoxibensen, 97 %
Produktkod. 15447167
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447167 1 g 1g
15457167 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15447167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34232.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
CAS: 1335243-55-4 | C8H8ClIO2 | 298,504 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1335243-55-4
Molekylformel C8H8ClIO2
Molekylvikt (g/mol) 298.504
MDL-nummer MFCD22380712
InChI-nyckel IMMMDYMSUZKGSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3,6-dimethoxy-2-iodobenzene
PubChem CID 98001136
IUPAC-namn 2-klor-3-jod-1,4-dimetoxibensen
LEDER COC1=C(C(=C(C=C1)OC)I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-iodo-1,4-dimethoxybenzene
Smältpunkt 129°C to 131°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 298.51
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.