missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-3-iodopyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3-iodopyridine |
| CAS | 78607-36-0 |
| Molekylformel | C5 H3 Cl I N |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClIN/c6-5-4(7)2-1-3-8-5/h1-3H |
| LEDER | Clc1ncccc1I |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-iodopyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.44 |
| Formel vikt | 238.8999 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?