Läs mer
2-Kloro-3-metoxibensoesyra, 97 %
Produktkod. 15595996 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595996 1 g 1g
15506006 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15595996 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 459900010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 33234-36-5 | C8H7ClO3 | 186,59 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33234-36-5
Molekylformel C8H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 186.59
MDL-nummer MFCD07784399
InChI-nyckel VIUDWLLKFANPLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-3-methoxy, acmc-20a6cl, 2-chloro-m-anisic acid, 2-chloro-3-methoxybenzoicacid, 2-chloro-3-methoxybenzoic acid
PubChem CID 16218063
IUPAC-namn 2-klor-3-metoxibensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Smältpunkt 161,0 °C till 165,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.6
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.