Läs mer
2-klor-3-metyl-5-nitropyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10577834
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10577834 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10577834 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09487DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-methyl-5-nitropyridine
CAS 22280-56-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C6H5ClN2O2
MDL-nummer MFCD00173686
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-5-nitro-3-picoline, pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-nitro, 2-chloro-3-methyl-5-nitro pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-nitro-pyridine, 2-chloro-5-nitro-3-methylpyridine, pubchem10621, acmc-209fub, ksc207a2n, osioigxjuztwri-uhfffaoysa
InChI-nyckel OSIOIGXJUZTWRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC(=CN=C1Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2-klor-3-metyl-5-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 172.568
PubChem CID 89648
Formel vikt 172.57
Procent renhet 97%