Läs mer
2-Chloro-3-methylpyrazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077655 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15585226
Brand: Thermo Scientific Acros 457060010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 95-58-9
Molekylformel C5H5ClN2
Molekylvikt (g/mol) 128.56
InChI-nyckel WZHWPZQQPWKEAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrazine, 2-chloro-3-methyl, 2-methyl-3-chloropyrazine, 2-chloro-3-methyl-pyrazine, 2-chloro-3-methyl pyrazine, pubchem2149, 2-chloro-3-methylpyrazin, 3-chloro-2-methylpyrazine, 3-chloro-2-methyl pyrazine, wzhwpzqqpwkeav-uhfffaoysa, 2-chloro-3, 5 , 6-ethylpyrazine
PubChem CID 66769
IUPAC-namn 2-chloro-3-methylpyrazine
LEDER CC1=NC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-methylpyrazine
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 128.56
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3-methylpyrazine, 97%
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.