missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15417705
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417705 250 mg 250mg
11486480 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15417705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27582.MD
Request Bulk or Custom Format

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1010101-07-1
Molekylformel C12H17BClNO2
Molekylvikt (g/mol) 253.533
MDL-nummer MFCD08063084
InChI-nyckel FQLRMOOIOJBHPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 6-chloro-5-methylpyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-chloro-3-methyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, pyridine, 2-chloro-3-methyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-chloro-5-methylpyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 44755178
IUPAC-namn 2-chloro-3-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(N=C2)Cl)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-methylpyridine-5-boronic acid pinacol ester
Smältpunkt 90°C to 93°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 253.54
Procent renhet 95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.