Läs mer
2-Chloro-3-methylquinoline, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10753251 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10753251 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10753251 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 268890050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-methylquinoline
Namnnotering 97%
CAS 57876-69-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 83.0°C to 84.0°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H8ClN
MDL-nummer MFCD00100265
Kvantitet 5 g
Synonym 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
InChI-nyckel UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
IUPAC-namn 2-chloro-3-methylquinoline
Molekylvikt (g/mol) 177.631
PubChem CID 339082
Formel vikt 177.63
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystals or Crystalline Needles