Läs mer
2-klor-3-metylkinolin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10594974
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10594974 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10594974 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer NRB00907DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-methylquinoline
CAS 57876-69-4
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H8ClN
MDL-nummer MFCD00100265
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-3-methyl-quinoline, quinoline, 2-chloro-3-methyl, zlchem 105, pubchem12431, acmc-1ayrn, methyl 2-chloroquinoline, 2-chloro-3-methylquinolin, 3-methyl-2-chloroquinoline, 2-cloro-3-methyl-quinoline, 2-chloro-3-methyl quinoline
InChI-nyckel UMYPPRQNLXTIEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CC2=CC=CC=C2N=C1Cl
IUPAC-namn 2-klor-3-metylkinolin
Molekylvikt (g/mol) 177.631
PubChem CID 339082
Formel vikt 177.63
Procent renhet 97%