Läs mer
2-Chloro-3-methylthiophene, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11307549
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11307549
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27957.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14345-97-2
Molekylformel C5H5ClS
Molekylvikt (g/mol) 132.61
MDL-nummer MFCD00130083
InChI-nyckel KQFADYXPELMVHE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlor-3-methylthiophen, thiophene, 2-chloro-3-methyl, pubchem5164, acmc-209cqk, 2-chloro 3-methyl thiophene, 2-chloro-3-methyl thiophene, ksc174m0h, 2-chloro-3-methylthiophene
PubChem CID 84365
IUPAC-namn 2-chloro-3-methylthiophene
LEDER CC1=C(Cl)SC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-methylthiophene
Densitet 1.211
Kokpunkt 147°C to 149°C
Flampunkt 46°C (115°F)
Brytningsindex 1.54
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 132.61
Procent renhet 97%