Läs mer
2-Kloro-3-nitrobenzoesyra, 98 %
Produktkod. 11388086
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388086 1 g 1g
11398086 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14954.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3970-35-2 | C7H4ClNO4 | 201,562 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3970-35-2
Molekylformel C7H4ClNO4
Molekylvikt (g/mol) 201.562
MDL-nummer MFCD00007069
InChI-nyckel JRQDVRIQJJPHEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-chloro-3-nitro-benzoic acid, 2-chloro-3-nitrobenzoicacid, benzoic acid, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-carboxynitrobenzene, nitrochlorbenzoesaure, pubchem2100, acmc-1ctvl, 2-chloro-3-nitrobenzic acid, 2-chloro-3-nitrobezoic acid
PubChem CID 19870
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])Cl)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 182°C to 186°C
Odör Odorless
Kvantitet 1 g
Beilstein 645427
Formel vikt 201.57
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.