Learn More
2-klor-3-nitrobensoesyra, TRC
Artikelnummer. 30352584
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30352584 1 g
30358144 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30352584 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3740751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3970-35-2
Molekylformel C7 H4 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 201.56
Synonym 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-Chloro-3-carboxynitrobenzene, NSC 92742
IUPAC-namn 2-klor-3-nitrobenzoesyra
LEDER OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formel vikt 200.9829
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.