Läs mer
2-klor-3-nitrobensoesyra, TRC
Produktkod. 30358144
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30358144 5 g
30352584 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30358144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3740755G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3970-35-2
Molekylformel C7 H4 Cl N O4
Molekylvikt (g/mol) 201.56
Synonym 2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, 2-Chloro-3-carboxynitrobenzene, NSC 92742
IUPAC-namn 2-klor-3-nitrobenzoesyra
LEDER OC(=O)c1cccc(c1Cl)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-nitrobenzoic Acid
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,(H,10,11)
Formel vikt 200.9829