Läs mer
2-Kloro-3-nitropyridin, 99 %
Product Code. 11464783
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11464783 25 g 25g
11454783 5 g 5g
11474783 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11464783 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12161.14
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 5470-18-8 | C5H3ClN2O2 | 158,541 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5470-18-8
Molekylformel C5H3ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 158.541
MDL-nummer MFCD00006232
InChI-nyckel UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-chloro-3-nitro, 3-nitro-2-chloropyridine, 2-chloro-3-nitro-pyridine, 2-chloro-3-nitro pyridine, 2-chlor-3-nitropyridin, zlchem 303, pubchem1229, 2-chloro-nitropyridine, 2-chloro-3nitropyridine, 2-chloro3-nitropyridine
PubChem CID 79613
IUPAC-namn 2-klor-3-nitropyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-nitropyridine
Smältpunkt 99 °C till 103 °C
Flampunkt 185 °C (365 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 124482
Formel vikt 158.54
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.