Läs mer
2-Kloro-3-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30351754
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30351754 1 g
1 options
Produktkod. 30351754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5970581G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Molekylformel C5H3ClN2O2
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
IUPAC-namn 2-klor-3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 158.54
Formel vikt 157.9883