Läs mer
2-Kloro-3-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30361526
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30361526 10 g
1 options
Produktkod. 30361526 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC59705810G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-nitropyridine
CAS 5470-18-8
Molekylformel C5H3ClN2O2
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
LEDER [O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
IUPAC-namn 2-klor-3-nitropyridin
Molekylvikt (g/mol) 158.54
Formel vikt 157.9883