Läs mer
2-klor-3-nitrotiofen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10487042
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10487042 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10183274 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10487042 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM05335DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 5330-98-3
Molekylformel C4H2ClNO2S
Molekylvikt (g/mol) 163.58
MDL-nummer MFCD00052159
InChI-nyckel OFPRGOSJWUNETN-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene,2-chloro-3-nitro, thiophene, 2-chloro-3-nitro, 2-chloro-3-nitro-thiophene, pubchem5466
PubChem CID 220186
IUPAC-namn 2-klor-3-nitrotiofen
LEDER [O-][N+](=O)C1=C(Cl)SC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-nitrothiophene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.58
Procent renhet 97%