Läs mer
2-klor-3-pikolin, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411913 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411913 5 g Glasflaska 5g
10270303 25 g Glasflaska 25g
10289573 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10411913 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 379580050
Kemiska identifierare
CAS 18368-76-8
Molekylformel C6H6ClN
Molekylvikt (g/mol) 127.57
MDL-nummer MFCD00234177
InChI-nyckel RKVUCIFREKHYTL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87603
IUPAC-namn 2-klor-3-metylpyridin
LEDER CC1=C(N=CC=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-picoline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1700g/mL, 1.17
Kokpunkt 192°C to 193°C
Flampunkt 79°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.5320 to 1.534
Kvantitet 5 g
Synonym 2-chloro-3-picoline, 2-chloro 3-methylpyridine, 3-picoline, 2-chloro, pyridine, 2-chloro-3-methyl, 2-chloro-3-methyl-pyridine, pyridine,2-chloro-3-methyl, pubchem2074, 2-chloro-methyl-pyridine, 2-chloro3-methyl-pyridine
Formel vikt 127.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3-picoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.