Läs mer
2-Chloro-3-pyridinol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10397560 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10397560 25 g Glass bottle 25g
10115593 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10397560 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 152180250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 6636-78-8
Molekylformel C5H4ClNO
Molekylvikt (g/mol) 129.54
MDL-nummer MFCD00006235
InChI-nyckel RSOPTYAZDFSMTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-hydroxypyridine, 2-chloro-3-pyridinol, 3-pyridinol, 2-chloro, unii-vy212q0s3j, 2-chloro-3-hydroxy pyridine, 2-chloro-3-hydroxypyridine 2-chloro-3-pyridinol, 2-chlorpyridin-3-ol, pubchem2577, 2-chloro-pyridin-3-ol, 2-chloro-pyridine-3-ol
PubChem CID 81136
IUPAC-namn 2-chloropyridin-3-ol
LEDER OC1=CC=CN=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-pyridinol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 168°C to 172°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Cl(C5H3N)OH
Kvantitet 25 g
Beilstein 21, II, 34
Formel vikt 129.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3-pyridinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.