Läs mer
2-klor-3-kinolinkarbonylklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10575483
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10575483 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10575483 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01102DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-quinolinecarbonyl chloride
CAS 136812-19-6
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H5Cl2NO
MDL-nummer MFCD06200869
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-3-quinolinecarbonyl chloride, 2-chloro-3-quinolinecarbonylchloride
InChI-nyckel QZUMFCDPDBLWBV-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C(=O)Cl
IUPAC-namn 2-klorkinolin-3-karbonylklorid
Molekylvikt (g/mol) 226.056
PubChem CID 2794665
Formel vikt 226.06
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk