Läs mer
2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 98%
Produktkod. 10306454 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10306454 1 g Glass bottle 1g
10294674 10 g Glass bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 10306454 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 399550010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 73568-25-9 | C10H6ClNO | 191.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73568-25-9
Molekylformel C10H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 191.62
MDL-nummer MFCD00130079
InChI-nyckel SDKQWXCBSNMYBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro-3-quinoline carboxaldehyde, 2-chloro-quinoline-3-carbaldehyde, 2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde, 3-quinolinecarboxaldehyde, 2-chloro, 2-chloro-3-quinolinecarbaldehyde, acmc-209or9, 2-chloro-3-formylquinoline, ksc494c9n, 2-chloroquinolin-3-carbaldehyde
PubChem CID 690958
IUPAC-namn 2-chloroquinoline-3-carbaldehyde
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=N2)Cl)C=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-quinolinecarboxaldehyde
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 148°C to 150°C
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.62
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Chloro-3-quinolinecarboxaldehyde
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.