Läs mer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11441107
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441107 1 g 1g
11451107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24103.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 93118-03-7
Molekylformel C8H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 208.564
MDL-nummer MFCD00792414
InChI-nyckel KUNCMOAFNYLOSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2880, acmc-20aib9, ksc486s7h, timtec-bb sbb003469, attercop-chm at119733, 2-chloro-3 trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 2736672
IUPAC-namn 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Smältpunkt 43°C to 44°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 3543607
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 208.57
Procent renhet 97%