Läs mer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10234954 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10234954 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10234954 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 398430010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 93118-03-7
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37°C to 43°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C8H4ClF3O
Linjär formel ClC6H3(CF3)CHO
MDL-nummer MFCD00792414
Kvantitet 1 g
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2880, acmc-20aib9, ksc486s7h, timtec-bb sbb003469, attercop-chm at119733, 2-chloro-3 trifluoromethyl-benzaldehyde
InChI-nyckel KUNCMOAFNYLOSC-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)C(F)(F)F)Cl)C=O
IUPAC-namn 2-chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Molekylvikt (g/mol) 208.57
PubChem CID 2736672
Formel vikt 208.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystals or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.