Läs mer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11314246
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11314246
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19323.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138377-34-1
Molekylformel C7H4ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 196.553
MDL-nummer MFCD00213793
InChI-nyckel BGXZMBZFGAIBDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl phenol, 2-chloro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-chloro-3-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-chloro-3-trifluoromethyl, pubchem2846, 2-chloranyl-3-trifluoromethyl phenol
PubChem CID 2736601
IUPAC-namn 2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
LEDER C1=CC(=C(C(=C1)O)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol
Densitet 1.479
Kokpunkt 160°C
Flampunkt 79°C (174°F)
Brytningsindex 1.473
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 9045773
Formel vikt 196.56
Procent renhet 98%