Läs mer
2-klor-3-(trifluormetyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567600 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567600 5 g Glasflaska 5g
11350716 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567600 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 241790050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 65753-47-1
Molekylformel C6H3ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 181.54
InChI-nyckel RXATZPCCMYMPME-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, 2-chloro-3-trifluoro methylpyridine, pyridine, 2-chloro-3-trifluoromethyl, 2,3-ctf, 2-chloro-3-trifluoromethyl-pyridine, 3-trifluoromethyl-2-chloropyridine, zlchem 248, pubchem2399, acmc-1bejp, ksc352q1t
PubChem CID 589833
IUPAC-namn 2-klor-3-(trifluormetyl)pyridin
LEDER C1=CC(=C(N=C1)Cl)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 36.0°C to 40.0°C
Kokpunkt 166.0°C to 168.0°C
Flampunkt 82°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: reacts at high temperature with strong acids and,alkalis
Formel vikt 181.54
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.