Läs mer
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| CAS | 65753-47-1 |
| Molekylformel | C6H3ClF3N |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 3-Trifluoromethyl-2-chloropyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClF3N/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5/h1-3H |
| LEDER | FC(F)(C(C=CC=N1)=C1Cl)F |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.54 |
| Formel vikt | 180.99 |