Läs mer
(2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2-Chloro-3-trifluoromethylphenyl)amine |
| CAS | 62476-58-8 |
| Molekylformel | C7H5ClF3N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClF3N/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3H,12H2 |
| LEDER | Nc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2-chloro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.57 |
| Formel vikt | 195.0063 |