Läs mer
2-klor-4-(2-furyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10396844
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10396844 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10749395 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10396844 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07908DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 124959-28-0
Molekylformel C8H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 180.59
MDL-nummer MFCD09065030
InChI-nyckel BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
PubChem CID 14745027
IUPAC-namn 2-klor-4-(furan-2-yl)pyrimidin
LEDER ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 180.59
Procent renhet 97%