Läs mer
2-klor-4-(2-furyl)pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749395
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10749395 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10396844 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10749395 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07908DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 124959-28-0
Molekylformel C8H5ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 180.59
MDL-nummer MFCD09065030
InChI-nyckel BLFCXYJTVFTNRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-2-furyl pyrimidine, 2-chloro-4-furan-2-yl pyrimidine, 2-2-chloropyrimidin-4-yl furan, pyrimidine,2-chloro-4-2-furanyl, 2-chloro-4-furan-2-yl-pyrimidine, acmc-20mr9m, 2-chloro-4-2-furanyl pyrimidine, pyrimidine, 2-chloro-4-2-furanyl
PubChem CID 14745027
IUPAC-namn 2-klor-4-(furan-2-yl)pyrimidin
LEDER ClC1=NC=CC(=N1)C1=CC=CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(2-furyl)pyrimidine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 180.59
Procent renhet 97%