Läs mer
2-klor-4-(4-morfolinylkarbonyl)bensenboronsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15432046
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432046 1 g 1g
15442046 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15432046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55340.03
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2000187-73-3
Molekylformel C11H13BClNO4
Molekylvikt (g/mol) 269.488
MDL-nummer MFCD22125139
InChI-nyckel OQKJPQSIYRSBBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl benzeneboronic acid, 2-chloro-4-4-morpholinylcarbonyl phenylboronic acid, 2-chloro-4-morpholine-4-carbonyl phenylboronic acid
PubChem CID 73996122
IUPAC-namn [2-klor-4-(morfolin-4-karbonyl)fenyl]borsyra
LEDER B(C1=C(C=C(C=C1)C(=O)N2CCOCC2)Cl)(O)O
Specifica
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
Kvantitet 1 g
Formel vikt 269.49
Procent renhet 97%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.