Läs mer
2-Chloro-4,5-difluoroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15454937
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15454937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32239.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2613-32-3
Molekylformel C6H4ClF2N
Molekylvikt (g/mol) 163.552
MDL-nummer MFCD08448325
InChI-nyckel ZNDPHOPPLHZBMV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20111727
IUPAC-namn 2-chloro-4,5-difluoroaniline
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)F)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,5-difluoroaniline
Smältpunkt 55°C to 58°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Synonym 2-chloro-4,5-difluorobenzenamine, 2-chloro-4,5-difluorophenylamine, 2-chloro-4,5-difluoroaniline, jrd, benzenamine,2-chloro-4,5-difluoro, benzenamine, 2-chloro-4,5-difluoro
Formel vikt 163.55
Procent renhet 97%