Läs mer
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11441207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11441207 100 g 100g
11421207 5 g 5g
11431207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11441207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24174.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110877-64-0
Molekylformel C7H2ClF2O2
Molekylvikt (g/mol) 191.54
MDL-nummer MFCD00077479
InChI-nyckel CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
PubChem CID 737171
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Smältpunkt 104°C to 107°C
Kokpunkt 257°C to 259°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 4247522
IUPAC-namn 2-chloro-4,5-difluorobenzoate
Formel vikt 192.55
Procent renhet 98%