Läs mer
2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10482061 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10482061 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 10482061 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 277690050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4, 5-difluorobenzoic acid
Namnnotering 99+%
CAS 110877-64-0
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 103.0°C to 106.0°C
Färg White
Kokpunkt 258.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C7H2ClF2O2
Linjär formel ClC6H2(COOH)F2
MDL-nummer MFCD00077479
Kvantitet 5 g
Synonym 2-chloro-4,5-difluoro-benzoic acid, 2'-chloro-4',5'-difluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-4,5-difluoro, pubchem1339, ksc177o4l, rarechem al bo 1000, timtec-bb sbb003616, 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid, benzoicacid, 2-chloro-4,5-difluoro
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.0g/L (20 c)
InChI-nyckel CGFMLBSNHNWJAW-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]C(=O)C1=CC(F)=C(F)C=C1Cl
IUPAC-namn 2-chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 191.54
PubChem CID 737171
Formel vikt 192.55
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fine Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Chloro-4,5-difluorobenzoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.