Läs mer
2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11431200
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
Produktkod. 11431200
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26322.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135748-34-4
Molekylformel C7H2ClF2N
Molekylvikt (g/mol) 173.55
MDL-nummer MFCD02871619
InChI-nyckel AKZDICFDUJUQRX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4085849
IUPAC-namn 2-chloro-4,5-difluorobenzonitrile
LEDER FC1=CC(Cl)=C(C=C1F)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Smältpunkt 33°C to 36°C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3439
Synonym 2-chloro-4,5-difluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-chloro-4,5-difluoro, 2-chloro-4,5-difluorobenzenecarbonitrile, pubchem1567, intermediates-zcf02046, acmc-1cg62, benzonitrile,2-chloro-4,5-difluoro, 2-chloro-4,5-difluorobenzonitrile, 2-chloro-4,5-difluorobenzonitrile 2g
Formel vikt 173.55
Procent renhet 97%