Läs mer
2-klor-4,5-dimetylfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11331357
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11331357 5 g 5g
11321357 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11331357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01627.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
CAS: 1124-04-5 | Molekylformel: C8H9ClO | Molekylvikt: 156,609 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1124-04-5
Molekylformel C8H9ClO
Molekylvikt (g/mol) 156.609
MDL-nummer MFCD00002173
InChI-nyckel PSOJLBXHRBFLLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym banol phenol, phenol, 2-chloro-4,5-dimethyl, 2-chloro-4,5-xylenol, 6-chloro-3,4-xylenol, 3,4-dimethyl-6-chlorophenol, 3,4-xylenol, 6-chloro, acmc-20anzv, 3, 6-chloro, dsstox_cid_21404, dsstox_rid_79715
PubChem CID 70754
IUPAC-namn 2-klor-4,5-dimetylfenol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1C)Cl)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,5-dimethylphenol
Smältpunkt 70 °C till 72 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2042057
Formel vikt 156.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.