Läs mer
2-Chloro-4,5-dinitro-toluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4,5-dinitro-toluene |
| CAS | 56136-79-9 |
| Molekylformel | C7 H5 Cl N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O4/c1-4-2-6(9(11)12)7(10(13)14)3-5(4)8/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1cc(c(cc1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-methyl-4,5-dinitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.58 |
| Formel vikt | 215.9938 |