Läs mer
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine, 98%
Produktkod. 11415947
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415947 5 g 5g
11425947 25 g 25g
11435947 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11415947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24474.06
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 3140-73-6 | C5H6ClN3O2 | 175.57 g/mol
2-klor-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin används som ett peptidkopplingsmedel för rening av peptider. Det används vid syntes av 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfoliniumklorid genom koppling med N-metylmorfolin i tetrahydrofuran. Vidare spelar den en viktig roll vid framställningen av bis(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)eter, genom reaktion med 2-hydroxi-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin. Utöver detta är det involverat i framställningen av 2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazinyl)trialkylammoniumsalter genom reaktion med olika tertiära aminer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2-klor-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin används som ett peptidkopplingsmedel för rening av peptider. Det används vid syntes av 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)-4-metylmorfoliniumklorid genom koppling med N-metylmorfolin i tetrahydrofuran. Vidare spelar den en viktig roll vid framställningen av bis(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-yl)eter, genom reaktion med 2-hydroxi-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin. Utöver detta är det involverat i framställningen av 2-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazinyl)trialkylammoniumsalter genom reaktion med olika tertiära aminer.
Löslighet Löslig i vatten, kloroform och
metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3140-73-6
Molekylformel C5H6ClN3O2
Molekylvikt (g/mol) 175.57
MDL-nummer MFCD00075607
InChI-nyckel GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym cdmt, 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy, 2-chloro-4,6-dimethoxy-s-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazine, pubchem20734, acmc-1cnh7, ksc567a8j, 2-chloro-4,6-dimethoxy s-triazine, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-dimethoxy
PubChem CID 18450
IUPAC-namn 2-klor-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin
LEDER COC1=NC(OC)=NC(Cl)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
Smältpunkt 75°C to 79°C
Kokpunkt 99°C to 100°C (1 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 148988
Löslighetsinformation Soluble in water,chloroform and methanol.
Formel vikt 175.58
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.