Läs mer
2-Kloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine |
| CAS | 3140-73-6 |
| Molekylformel | C5H6ClN3O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4,6-Dimethoxy-2-chloro-s-triazine, 2,4-Dimethoxy-6-chloro-1,3,5-triazine, NSC 46520 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3 |
| LEDER | COc1nc(Cl)nc(OC)n1 |
| IUPAC-namn | 2-klor-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.57 |
| Formel vikt | 175.0149 |