Läs mer
2-klor-4,6-dinitroanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415817
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415817 100 g 100g
11425817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415817 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24379.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3531-19-9 | Molekylformel: C6H4ClN3O4 | Molekylvikt: 217,57 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3531-19-9
Molekylformel C6H4ClN3O4
Molekylvikt (g/mol) 217.57
MDL-nummer MFCD00007147
InChI-nyckel LHRIICYSGQGXSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-dinitroaniline, 2-chloro-4,6-dinitrophenyl amine, benzenamine, 2-chloro-4,6-dinitro, ccris 3112, aniline, 6-chloro-2,4-dinitro, 6-chloro-2,4-dinitrophenylamine, acmc-209ig0, 2,4-dinitro-6-chloroaniline, 3-12-00-01718 beilstein handbook reference, aronis23887
PubChem CID 19052
IUPAC-namn 2-klor-4,6-dinitroanilin
LEDER NC1=C(Cl)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,6-dinitroaniline
Smältpunkt 153 °C till 155 °C
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Formel vikt 217.57
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.