Läs mer
2-Klor-4,6-difenyl-1,3,5-triazin, 97 %
Produktkod. 15495967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15495967 1 g 1g
15405977 5 g 5g
15415977 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15495967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33175.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3842-55-5 | C15H10ClN3 | 267,716 g/mol
En rationell syntes av kyafenin (2:4:6-trifenyl-1:3:5-triazin) har utförts genom reaktion av 2-klor-4:6-difenyl-1:3:5-triazin med fenylmagnesiumbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar En rationell syntes av kyafenin (2:4
:6-trifenyl-1:3:5-triazin) har utförts genom reaktion av 2-klor-4:6-difenyl-1:3:5-triazin med fenylmagnesiumbromid.
Löslighet Löslig i toluen
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3842-55-5
Molekylformel C15H10ClN3
Molekylvikt (g/mol) 267.716
MDL-nummer MFCD05738885
InChI-nyckel DDGPPAMADXTGTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, diphenyl chloro-s-triazine, 4,6-diphenyl-2-chloro-s-triazine, acmc-1ctho, 2-chloro4,6-diphenyl-s-triazine, s-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 1,5-triazine, 2-chloro-4,6-diphenyl, 2,6-diphenyl-4-chloro-1,3,5-triazine, 1,3,5-riazine, 2-hloro-4,6-iphenyl, 1,3,5-triazine,2-chloro-4,6-diphenyl
PubChem CID 19698
IUPAC-namn 2-klor-4,6-difenyl-1,3,5-triazin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NC(=N2)Cl)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Smältpunkt 138 °C till 140 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i toluen.
Formel vikt 267.72
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.