Läs mer
2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30942575
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30942575 100 g 100g
30933760 500 g 500g
30930680 5 g 5g
30936109 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30942575 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD11762100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 23680-84-4
Molekylformel C10H10ClN3O2
MDL-nummer MFCD00051734
Kvantitet 100 g
LEDER NC1=C2C=C(OC)C(OC)=CC2=NC(Cl)=N1
Molekylvikt (g/mol) 239.66
Procent renhet 98%