Läs mer
2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde, 98%
Produktkod. 15471339
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15471339 5 g 5g
15481339 250 mg 250mg
15461339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15471339 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H64238.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1214386-29-4 | C7H3BrClFO | 237.452 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1214386-29-4
Molekylformel C7H3BrClFO
Molekylvikt (g/mol) 237.452
MDL-nummer MFCD13185877
InChI-nyckel XPEGZWLIWARWAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 70680695
IUPAC-namn 4-brom-2-klor-5-fluorbensaldehyd
LEDER C1=C(C(=CC(=C1F)Br)Cl)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-bromo-5-fluorobenzaldehyde
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 237.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.