Läs mer
2-Chloro-4-cyanopyridine, 97%
Produktkod. 11389855
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389855 25 g 25g
11379855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19858.14
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 33252-30-1 | C6H3ClN2 | 138.554 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33252-30-1
Molekylformel C6H3ClN2
Molekylvikt (g/mol) 138.554
MDL-nummer MFCD00174318
InChI-nyckel QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-cyanopyridine, 2-chloroisonicotinonitrile, 2-chloro-4-pyridinecarbonitrile, 2-chloro-isonicotinonitrile, 4-cyano-2-chloropyridine, 4-pyridinecarbonitrile, 2-chloro, 2-chloro-4-cyano pyridine, 2-chlorisonicotinonitril, pubchem2582
PubChem CID 568638
IUPAC-namn 2-klorpyridin-4-karbonitril
LEDER C1=CN=C(C=C1C#N)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-cyanopyridine
Smältpunkt 69°C to 72°C
Kokpunkt 104°C to 106°C (15 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 113927
Formel vikt 138.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.