Läs mer
2-klor-4-(dimetylamino)bensaldehyd,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10530553
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10530553 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10243092 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10530553 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW05671DA
Kemiska identifierare
CAS 1424-66-4
Molekylformel C9H10ClNO
Molekylvikt (g/mol) 183.64
MDL-nummer MFCD00021051
InChI-nyckel XSQFAWMDRFSIMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-dimethylamino benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-4-dimethylamino, benzaldehyde,2-chloro-4-dimethylamino, 2-chloro-4-n,n-bis methyl amino benzaldehyde, 4-dimethylamino-2-chlorobenzaldehyde, acmc-209coh, 3-chloro-n,n-dimethyl-4-formylaniline
PubChem CID 74021
IUPAC-namn 2-klor-4-(dimetylamino)bensaldehyd
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=O)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-(dimethylamino)benzaldehyde
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3N(CH3)C6H3(Cl)CHO
Kvantitet 1 g
Formel vikt 183.64
Procent renhet 97%