Läs mer
2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-ethoxybenzeneboronic acid |
| Smältpunkt | 104 °C till 108 °C |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 200.43 |
| Procent renhet | 95% |