missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4-ethoxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-ethoxyquinoline |
| CAS | 4295-08-3 |
| Molekylformel | C11H10ClNO |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-14-10-7-11(12)13-9-6-4-3-5-8(9)10/h3-7H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOc1cc(Cl)nc2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-ethoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 207.66 |
| Formel vikt | 207.0451 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?