missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-Chloro-4-ethylpyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-ethylpyridine |
| CAS | 40325-11-9 |
| Molekylformel | C7 H8 Cl N |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8ClN/c1-2-6-3-4-9-7(8)5-6/h3-5H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCc1ccnc(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-ethylpyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.6 |
| Formel vikt | 141.0345 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?