Läs mer
2-klor-4-fluor-1-jodbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10271003
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10271003 50 g Bärnstensfärgad glasflaska 50g
10307214 100 g Bärnstensfärgad glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10271003 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00223EE
Kemiska identifierare
CAS 101335-11-9
Molekylformel C6H3ClFI
Molekylvikt (g/mol) 256.44
MDL-nummer MFCD00051774
InChI-nyckel POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC-namn 2-klor-4-fluoro-l-jodbensen
LEDER FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 50 g
Formel vikt 256.44
Procent renhet 97%