Läs mer
2-Klor-4-fluor-1-jodbensen, 98 %
Produktkod. 11499852
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499852 25 g 25g
11489852 5 g 5g
11409862 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499852 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12010.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 101335-11-9 | C6H3ClFI | 256,44 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101335-11-9
Molekylformel C6H3ClFI
Molekylvikt (g/mol) 256.44
MDL-nummer MFCD00051774
InChI-nyckel POTCKVPDYXEGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-fluoroiodobenzene, 1-chloro-5-fluoro-2-iodobenzene, benzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo, 2-chloro-4-fluoro-1-iodo-benzene, pubchem3434, acmc-1bu0g, ksc494m4h, 4-fluoro-2-chloro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-iodobenzene, 2-chloro-4-fluoro-1-iodobenzol
PubChem CID 2736559
IUPAC-namn 2-klor-4-fluoro-l-jodbensen
LEDER FC1=CC=C(I)C(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene
Kokpunkt 96 °C till 98 °C (15 mmHg)
Brytningsindex 1.601
Kvantitet 25 g
Beilstein 2435080
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 256.45
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.