Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15458377
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15458377 1 g 1g
15468377 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15458377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51879.03
Request Bulk or Custom Format
Det används i syntesen och antibakteriell utvärdering av 6-amino-8-metylkinoloner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används vid syntes och
antibakteriell utvärdering av 6-amino-8-metylkinoloner.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 173315-54-3
Molekylformel C8H6ClFO2
Molekylvikt (g/mol) 188.58
MDL-nummer MFCD11846444
InChI-nyckel DBMUFFHLBXKTDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl-benzoic acid, 2-chloro-3-methyl-4-fluoro-benzoic acid, 2-chloro-4-fluoro-3-methyl benzoic acid
PubChem CID 10845315
IUPAC-namn 2-klor-4-fluor-3-metylbensoesyra
LEDER CC1=C(F)C=CC(C(O)=O)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid
Smältpunkt 186°C to 189°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7423351
Formel vikt 188.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.