Läs mer
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile |
| CAS | 796600-15-2 |
| Molekylformel | C8H5ClFN |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClFN/c1-5-7(10)3-2-6(4-11)8(5)9/h2-3H,1H3 |
| LEDER | Cc1c(F)ccc(C#N)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.58 |
| Formel vikt | 169.0095 |